Läs mer
Brannan Fyrvägstimer och klocka
Beskrivning
- 99 timmar, 99 minuter timerräknare
- Räkna upp och ner
- Räknaren fortsätter automatiskt att räkna upp när nedräkningstiden nås
- Stor, lättläst display
- Komplett med hängkrok, magnetisk baksida och stativ
- Batteri och instruktioner medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 4-vägs timer och klocka |
| Tidsintervall | 99 timmar. 99 min. |
| Larm | Hörbar |
| Noggrannhet | ±30 sekunder/månad |
| Upplösning | Sekunder |
| Visa | LCD |
| Ökar | Sekunder |
| Batterityp | AAA |
| Färg | Vitt |
| Vikt (engelska) | 0.23 lb. |
| Visa mer |