Läs mer
Cole Parmer Fowler Mikrometerkalibreringsset
Produktkod. 11789789 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11789789 Varje
1 options
Produktkod. 11789789 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 9723602
Beräknad leverans: 01-02-2027
Fowler Micrometer Calibration Set är idealiskt för underhållspersonal och tekniker, samt nybörjare och professionella användare.
  • En ringmätare används för att mäta, verifiera och/eller kalibrera mätardiameterstorlekar.
  • Ringmätarkit erbjuds i storlekar från 0,0625 tum upp till 4 tum och finns med standardstålblock eller för nötnings- och korrosionsbeständighet, välj zirkoniumbaserade keramiska block.
  • För de mest exakta mätningarna tillhandahålls NIST-spårbara kalibreringstjänster för dina mätblock.
  • Kalibreringsmätblocksatser finns tillgängliga med stålblock eller zirkoniumbaserade keramiska block som är slit- och korrosionsbeständiga.
  • Kit inkluderar ett skyddande träfodral och NIST spårbart certifikat
Specifikationer
Produkttyp Linjal