missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FOXE1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Proteintech 55363-1-AP-20UL

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 30235832

  • 1613.55 SEK / 20µL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

The FOXE1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human FOXE1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The FOXE1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Specifikationer

Specifikationer

FOXE1
Polyclonal
Unconjugated
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse
Polyclonal Antibody
IgG
Immunohistochemistry, ELISA
300 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
2304
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.