missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
FoxJ1/HFH4 Antibody (407003) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB3619E
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FoxJ1/HFH4 Monoclonal antibody specifically detects FoxJ1/HFH4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Specifikationer
| FoxJ1/HFH4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 407003 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| FKHL13forkhead transcription factor HFH-4, forkhead box J1, forkhead-like 13, Forkhead-related protein FKHL13, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 4, HFH4fork head homologue 4, HFH-4forkhead box protein J1, MGC35202 | |
| E. coli-derived recombinant human FoxJ1, Lys306-Leu421, Accession # Q92949.3 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Transcription Factors and Regulators | |
| 2302 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering