missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FoxJ3 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30031211 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30031211 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30031211 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP171861APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

FoxJ3 Polyclonal antibody specifically detects FoxJ3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FoxJ3
Användningsområden Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Utspädning Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Formulering PBS
Gene Alias forkhead box J3, forkhead box protein J3, KIAA1041, MGC165036, MGC176686
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 25 and 75 of human Forkhead Box J3 using the numbering given in entry NP_055762.3 (GeneID 22887).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22887
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.