Läs mer
Novus Biologicals™ FOXL2 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 668 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-70013. |
| Gene Alias | BPES, BPES1PINTO, forkhead box L2, forkhead box protein L2, forkhead transcription factor FOXL2, PFRK, POF3 |
| Gensymbol | FOXL2 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Epigenetics |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |