Läs mer
FOXL2 Antibody (FOXL2/7989R), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18611614 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18611614 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18611614 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320964PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FOXL2 Monoclonal antibody specifically detects FOXL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen FOXL2
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona FOXL2/7989R
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias BPES, BPES1PINTO, forkhead box L2, forkhead box protein L2, forkhead transcription factor FOXL2, PFRK, POF3
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human FOXL2 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Epigenetics
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 668
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus