missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
FOXO4 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-77175H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FOXO4 Polyclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| FOXO4 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| HRP | |
| AFX, AFX1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 7, Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, forkhead box protein O4, MLLT7MGC120490, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 7 | |
| Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human FOXO4. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of FOXO4. Amino Acid Squence: LPSRLPEPAGGPQPG | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 4303 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering