Läs mer
FoxP3 Antibody (FOXP3/8145R), DyLight 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18506547 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18506547 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18506547 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320858V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen FoxP3
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona FOXP3/8145R
Konjugera DyLight 405
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa300-431) of human FoxP3 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50943
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ