Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Set
Produktkod. 11500597
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500597 1 kit Varje
1 options
Innehåller natriumazid och formaldehyd
Produktkod. 11500597 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00552300
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller natriumazid och formaldehyd
Formulerad och optimerad för färgning med antikroppar mot transkriptionsfaktorer och nukleära proteiner (t.ex. Foxp3 och Ki-67), cytokiner och kemokiner
Foxp3 Transcription Factor Staining Buffer Set har formulerats och optimerats för färgning med antikroppar mot transkriptionsfaktorer och nukleära proteiner, såsom Foxp3 och Ki-67, samt cytokiner och kemokiner.
För din bekvämlighet har vi tillhandahållit dessa protokoll för att förbereda dina prover för intracellulär antigendetektion på en flödescytometer.
Rapporterad tillämpning
Intracellulär färgning följt av flödescytometrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kit
Reagenstyp Fixeringsspädningsmedel, Fixeringsreagens, Permeabiliseringsspädningsmedel, Permeabiliseringsreagens
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Färgningsbuffert
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Set
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol