Läs mer
Abnova™ FOXR2 Recombinant Protein
Produktkod. 16128163
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16128163
Brand: Abnova™ H00139628P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH12934
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 139628
Molekylvikt (g/mol) 59.95
Namn FOXR2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MDLKLKDCEFWYSLHGQVPGLLDWDMRNELFLPCTTDQCSLAEQILAKYRVGVMKPPEMPQKRRPSPDGDGPPCEPNLWMWVDPNILCPLGSQEAPKPSGKEDLTNISPFPQPPQKDEGSNCSEDKVVESLPSSSSEQSPLQKQGIHSPSDFELTEEEAEEPDDNSLQSPEMKCYQSQKLWQINNQEKSWQRPPLNCSHLIALALRNNPHCGLSVQEIYNFTRQHFPFFWTAPDGWKSTIHYNLCFLDSFEKVPDSLKDEDNARPRSCLWKLTKEGHRRFWEETRVLAFAQRERIQECMSQPELLTSLFDL
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FOXN6/MGC21658
Vanligt namn FOXR2
Gensymbol FOXR2
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution