Läs mer
FOY 251, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FOY 251 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N3O4.CH4O3S/c17-16(18)19-12-5-3-11(4-6-12)15(22)23-13-7-1-10(2-8-13)9-14(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9H2,(H,20,21)(H4,17,18,19);1H3,(H,2,3,4) |
| Formel vikt | 409.0944 |