Läs mer
FP-biotin (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30392398
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30392398 2.5 mg 2.5mg
30401376 1 mg -
30395502 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30392398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7554002.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 259270-28-5
Molekylformel C27H50FN4O5PS
Molekylvikt (g/mol) 592.75
Synonym [10-[[5-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]pentyl]amino]-10-oxodecyl]phosphonofluoridic Acid Ethyl Ester, 10-Fluoroethoxyphosphinyl-N-biotinamidopentyldecanamide
IUPAC-namn etyl (10-oxo-10-((5-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)pentyl)amino)decyl)fosfonofluoridat.
LEDER O=C(N1)N[C@@]2([H])[C@]1([H])CS[C@H]2CCCCC(NCCCCCNC(CCCCCCCCCP(OCC)(F)=O)=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FP-Biotin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H50FN4O5PS/c1-2-37-38(28,36)20-14-7-5-3-4-6-9-16-24(33)29-18-12-8-13-19-30-25(34)17-11-10-15-23-26-22(21-39-23)31-27(35)32-26/h22-23,26H,2-21H2,1H3,(H,29,33)(H,30,34)(H2,31,32,35)/t22-,23-,26-,38?/m0/s1
Formel vikt 592.32
Procent renhet >95%