Läs mer
FP-TZTP, >85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FP-TZTP |
| CAS | 424829-90-3 |
| Molekylformel | C11 H16 F N3 S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16FN3S2/c1-15-6-2-4-9(8-15)10-11(14-17-13-10)16-7-3-5-12/h4H,2-3,5-8H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC=C(C1)c2nsnc2SCCCF |
| IUPAC-namn | 3-(3-fluoropropylsulfanyl)-4-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-yl)-1,2,5-thiadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.39 |
| Formel vikt | 273.077 |