Läs mer
FPA 124, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001445
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001445
Brand: Tocris Bioscience 2926/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Akt/PKB inhibitor
Akt/PKB inhibitor (IC50 = 100 nM) that interacts with the PH and kinase domains. Inhibits cell proliferation in various cancer cell lines in vitro and decreases NF-κB activity and tumor load in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 902779-59-3
Molekylformel C11H9Cl2CuN3O2S
Molekylvikt (g/mol) 381.718
InChI-nyckel HZRXQEVFXXQYFS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dichloro[(2Z)-2-[(4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)methylene]hydrazinecarbothioamide copper complex
PubChem CID 102586612
IUPAC-namn dichlorocopper;[(4-oxochromen-3-yl)methylideneamino]thiourea
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=NNC(=S)N.Cl[Cu]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FPA 124
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 381.73
Procent renhet >98%