Läs mer
FPH2, MedChemExpress
Beskrivning
FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FPH2 |
| CAS | 957485-64-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H16ClN5O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BRD-9424 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (282.62 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NN(CC)C=C1NC(NC2=CC(Cl)=CC=C2OC)=S)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.83 |
| Visa mer |