Läs mer
Tocris Bioscience™ FPL 64176
Produktkod. 18035992
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18035992 10 mg
1 options
Produktkod. 18035992 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1403/10
Potent CaV1.x activator
Potent activator of L-type Ca2+ channels (EC50 = 16 nM). 40-fold more potent than Bay K 8644 (Cat. No. 1544) as a positive inotrope in guinea pig atria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120934-96-5
Molekylformel C22H21NO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FPL 64176
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 347.41
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 347.414