Beskrivning
- Kan användas i vattenlösningar och nästan alla organiska lösningsmedel som vanligtvis används vid vätskekromatografi av makromolekyler med följande få undantag: klorerade kolväten, aceton och andra ketoner, alifatiska estrar och fenol
- Lösningar som innehåller mer än 10 % NaOH, 10 % HCl, andra starka mineralsyror eller 5 % ättiksyra bör inte användas
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättande O-ring |
| Temperatur (metrisk) Max | 4 °C till 40 °C |
| För användning med (applikation) | HiScale Kolumner |
| Förpackningsmängd | 2 förpackningar |
| För användning med | HiScale Kolumner |
| Total längd (metrisk) | 26 mm |
| Material | FKM, FPM |