missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Kan användas i vattenlösningar och nästan alla organiska lösningsmedel som vanligtvis används vid vätskekromatografi av makromolekyler med följande få undantag: klorerade kolväten, aceton och andra ketoner, alifatiska estrar och fenol
- Lösningar som innehåller mer än 10 % NaOH, 10 % HCl, andra starka mineralsyror eller 5 % ättiksyra bör inte användas
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättande O-ring |
| Temperatur (metrisk) Max | 4 °C till 40 °C |
| Förpackningsmängd | 2 förpackningar |
| Total längd (metrisk) | 48 mm |
| Material | FKM, FPM |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?