Läs mer
VACUUBRAND™ FPM O-ring
Handla allt Vacuubrand Produkter
Storlek:
10 x 1.5mm
100 x 2mm
108 x 3mm
14 x 4mm
20 x 3mm
25 x 2mm
3.5 x 1.5mm
32 x 3mm
34 x 3mm
36.5 x 1mm
48 x 2.5mm
48 x 3mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Produkttyp | O-ring |
| Material | FPM |
| Storlek | 10 x 1.5mm |