Läs mer
FPR A14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Benzodioxolane-5-carboxylic acid 4'-benzyloxy-3'-methoxybenzylidene Hydrazide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N2O5/c1-27-21-11-17(7-9-19(21)28-14-16-5-3-2-4-6-16)13-24-25-23(26)18-8-10-20-22(12-18)30-15-29-20/h2-13H,14-15H2,1H3,(H,25,26)/b24-13- |
| Formel vikt | 404.1372 |