missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FPR Agonist 43, MedChemExpress

Produktkod. 16483767
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483767 50 mg 50mg
16460278 5 mg -
16427818 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16483767 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19574

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress FPR Agonist 43 (compound 43) is a dual formyl peptide receptor 1 (FPR1) and formyl peptide receptor 2 (FPR2)/ALX agonist.

FPR Agonist 43 (compound 43) is a dual formyl peptide receptor 1 (FPR1) and formyl peptide receptor 2 (FPR2)/ALX agonist.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material FPR Agonist 43
Fysisk form Powder
CAS 903895-98-7
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21ClN4O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (324.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(NC1=C(C(C)C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 384.86
Formel vikt 384.86
Procent renhet 97.12%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.