Läs mer
FPR1 Antibody (350418), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB3744X
5134.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18581988
  • 6435.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
FPR1 Monoclonal antibody specifically detects FPR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
FPR1
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
350418
Flow Cytometry, CyTOF-ready
fMet-Leu-Phe receptor, FMLP, fMLP receptor, formyl peptide receptor 1, FPRfMet-Leu-Phe receptor, N-formyl peptide receptor, N-formylpeptide chemoattractant receptor
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human FPR1, Met1-Lys350, Accession # NP_002020
0.1 mL
GPCR, Immunology, Protein Kinase
2357
Store at 4°C in the dark.
IgG2a