Läs mer
FPS-ZM1, MedChemExpress
Produktkod. 16491286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491286 200 mg -
16460218 5 mg -
16443727 50 mg 50mg
16427758 10 mg 10mg
16407616 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16491286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19370
MedChemExpress FPS-ZM1 is a high-affinity RAGE inhibitor with a Ki of 25 nM.
FPS-ZM1 is a high-affinity RAGE inhibitor with a Ki of 25 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FPS-ZM1
Fysisk form Solid
CAS 945714-67-0
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22ClNO
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (305.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER ClC1=CC=C(C(N(C2CCCCC2)CC3=CC=CC=C3)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 327.85
Formel vikt 327.85
Procent renhet 99.37%