Läs mer
FR 179642, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FR 179642 |
| CAS | 168110-44-9 |
| Molekylformel | C35H52N8O20S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-4-[(4S)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-L-threonine]pneumocandin A0, 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-4-[(S)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-L-threonine]pneumocandin A0, CMICA, FR 133303 |
| InChI formel | InChI=1S/C35H52N8O20S/c1-11-9-43-25(26(11)50)33(57)41-31(55)19(48)7-15(36)29(53)38-22(12(2)44)34(58)42-10-14(45)6-16(42)30(54)40-24(32(56)39-23(35(43)59)18(47)8-21(37)49)28(52)27(51)13-3-4-17(46)20(5-13)63-64(60,61)62/h3-5,11-12,14-16,18-19,22-28,31,44-48,50-52,55H,6-10,36H2,1-2H3,(H2,37,49)(H,38,53)(H,39,56)(H,40,54)(H,41,57)(H,60,61,62)/t11-,12+,14+,15-,16-,18+,19+,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,31+/m0/s1 |
| LEDER | OC1=CC=C(C(O)C(O)C(C(NC(C(O)CC(N)=O)C(N2CC(C)C(O)C2C(NC(O)C(O)CC(N)C(NC(C3=O)C(C)O)=O)=O)=O)=O)NC(C4CC(O)CN34)=O)C=C1OS(=O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 936.89 |
| Formel vikt | 936.3019 |