Läs mer
FR 180204, MedChemExpress
Produktkod. 16495048
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495048 10 mg
16471287 50 mg
16437777 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16495048 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12275
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.
FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FR 180204
Fysisk form Solid
CAS 865362-74-9
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13N7
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.75 mM)
LEDER NC1=NNC2=NN=C(C3=C4C=CC=CN4N=C3C5=CC=CC=C5)C=C21
Molekylvikt (g/mol) 327.34
Formel vikt 327.34
Procent renhet 99.47%