Läs mer
FR-188582, MedChemExpress
Produktkod. 16472398
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472398 5 mg -
16470199 10 mg -
16450716 20 mg 20mg
16413189 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16472398 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00146
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress FR-188582 is a highly selective inhibitor of cyclooxygenase (COX)-2, with an IC50 value of 17 nM.
FR-188582 is a highly selective inhibitor of cyclooxygenase (COX)-2, with an IC50 value of 17 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FR-188582
CAS 189699-82-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13ClN2O2S
Kvantitet 5 mg
LEDER O=S(C1=CC=C(C2=CC(Cl)=NN2C3=CC=CC=C3)C=C1)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 332.8
Formel vikt 332.8
Procent renhet 99.21%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation