Läs mer
FR 901379 (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C51H82N8O21S |
| Molekylvikt (g/mol) | 1175.3, 1175.31 |
| InChI-nyckel | KAPLTEIQCKDUAT-UYCSHIFKSA-N |
| LEDER | [H][C@@]12C[C@@H](O)CN1C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@]1([H])[C@@H](O)[C@@H](C)CN1C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@@]([H])(NC2=O)[C@H](O)[C@@H](O)C1=CC(OS(O)(=O)=O)=C(O)C=C1)[C@H](O)CC(N)=O)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@@H](C)O |
| IUPAC-namn | {5-[(1S,2S)-2-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21R,24S,25S,26S)-3-[(1R)-2-carbamoyl-1-hydroxyethyl]-18-hexadecanamido-11,20,21,25-tetrahydroxy-15-[(1R)-1-hydroxyethyl]-26-methyl-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexaazatricyclo[22.3.0.0⁹,¹³]heptacosan-6-yl]-1,2-dihydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl}oxidanesulfonic acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |