Beskrivning
- De fuktade delarna är resistenta mot organiska lösningsmedel och saltbuffertar som vanligtvis används vid kromatografi av biomolekyler, förutom 100 % Etylacetat, 100 % Hexan och 100 % Tetrahydrofuran Complete
- FFKM, Helfluorerad perfluorelastomer PEEK , Polyetereterketon Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesbegränsning |
| Material | FFKM / PEEK / Rostfritt stål |
| Vikt (metrisk) | 0.1 kg |