Läs mer
Uvex™ FR Långärmad skjorta 8907-Grå
Produktkod. 17207091 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17207091 Betydande -
17217091 X-large Varje
17227091 2X-large -
17237091 3X-large -
17277081 X-Small -
17287081 Liten -
17297081 Intermediär -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17207091 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8979811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    1123.51 SEK / Paket med 1
    Save 41.49 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna antistatiska långärmade pikétröja skyddar bäraren från farorna med värme och lågor. Observera dock att detta skyddsplagg alltid måste bäras som kostym i kombination med jacka och byxor eller byxor.
  • Polo
  • Material: 54% modakryl / 45% bomull, 1% antistatiska fibrer ca. 190 g/m²
  • Långärmad pikétröja för skydd mot värme och lågor med hög bärkomfort och ett extra antistatiskt skydd.
  • Vänd krage med broderad låga, framsida med dolda plasttryckknappar, främre ok med kors, långa ärmar med stickade muddar
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Dessa skyddskläder ska alltid bäras som kostym i kombination med jacka och byxa/byxa
  • Certifierad enligt: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
  • Storlekar: XS - 3XL
  • Skötselråd: 75 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: II poäng, kemtvätt: P, torktumlare omöjligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Kön Herr
Material Modacrylic Blandning
Färg Grå
Hals stil Krage
Ärmstil Långärmad
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Värme- och brandbeständiga skjortor
Tjocklek 190 g/m²