Läs mer
Uvex™ FR Långärmad skjorta 8907-Grå
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polo
- Material: 54% modakryl / 45% bomull, 1% antistatiska fibrer ca. 190 g/m²
- Långärmad pikétröja för skydd mot värme och lågor med hög bärkomfort och ett extra antistatiskt skydd.
- Vänd krage med broderad låga, framsida med dolda plasttryckknappar, främre ok med kors, långa ärmar med stickade muddar
- Oeko-Tex Standard 100
- Dessa skyddskläder ska alltid bäras som kostym i kombination med jacka och byxa/byxa
- Certifierad enligt: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
- Storlekar: XS - 3XL
- Skötselråd: 75 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: II poäng, kemtvätt: P, torktumlare omöjligt
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Kön | Herr |
| Material | Modacrylic Blandning |
| Färg | Grå |
| Hals stil | Krage |
| Ärmstil | Långärmad |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Värme- och brandbeständiga skjortor |
| Tjocklek | 190 g/m² |