Läs mer
FR194738, MedChemExpress
Produktkod. 16460609
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16460609 1 mg
1 options
Produktkod. 16460609 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100303A
MedChemExpress FR194738 is a squalene epoxidase inhibitor. FR194738 inhibits squalene epoxidase activity in HepG2 cell homogenates with an IC50 of 9.8 nM.
FR194738 is a squalene epoxidase inhibitor. FR194738 inhibits squalene epoxidase activity in HepG2 cell homogenates with an IC50 of 9.8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FR194738
CAS 204067-52-7
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H38ClNO2S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (525.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(OCC1=CSC=C1)(C)COC2=CC(CN(C/C=C/C#CC(C)(C)C)CC)=CC=C2.Cl
Molekylvikt (g/mol) 476.11
Formel vikt 476.11
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism