Läs mer
Abnova™ FRA7G(D7S486)/CEN7q FISH-sond
Produktkod. 16003345
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16003345
Brand: Abnova™ FG0211.200uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen ömtålig plats, aphidicolin-typ, vanlig, fra(7)(q31.2)
Gene Alias D7S486
Gensymbol FRA7G
Gen-ID (Entrez) 2414
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 200μ L
Form Vätska