Läs mer
Abnova™ FRA7G(D7S486)/CEN7q FISH-sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | ömtålig plats, aphidicolin-typ, vanlig, fra(7)(q31.2) |
| Gene Alias | D7S486 |
| Gensymbol | FRA7G |
| Gen-ID (Entrez) | 2414 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 200μ L |
| Form | Vätska |