Läs mer
Cytiva Frac30 Model Fraction Collector
Produktkod. 15279764 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Akta Starta reningssystemet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15279764 Akta Starta reningssystemet Varje
1 options
Produktkod. 15279764 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29023051
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används som en rund fraktionssamlare. Cytiva Frac30 Model Fraction Collector låter dig samla upp till 30 fraktioner.
  • Styrs via AKTA-proteinreningssystemet start pekskärm instrumentdisplay
  • Styrs även med hjälp av UNICORN startprogramvara via dator
  • Samla upp till 30 fraktioner
  • Stöder fyra rörstorlekar, från 1,5 ml till 15 ml
  • Fraktioner kan samlas i volymer från 0,5 ml till 15 ml
  • Hela fraktionssamlarstället kan flyttas efter behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fraktionssamlare
För användning med (utrustning) Akta Starta reningssystemet