missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Fractalkine-cell lysater från råtta (CX3CL1) ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Kemokiner är en familj av proteiner associerade med handel med leukocyter vid immunövervakning och inflammatorisk cellrekrytering. De klassificeras baserat på positionerna för viktiga cysteinrester. CX3CL1 är en CX3C-kemokin som är känd för att inducera adhesion och migration av leukocyter medierad av en membranbunden respektive löslig form. Nyligen genomförda experiment har visat att CX3CL1 kan undertrycka produktionen av dikväveoxid, interleukin-6 och TNF-a i aktiverade mikroglia och neuronala celler, vilket tyder på att det kan fungera som en inneboende hämmare mot neurotoxicitet av aktiverade mikroglia. Dess receptor, CX3CR1, fungerar också som en co-receptor för HIV-1 och HIV-2 kuvertfusion och virusinfektion, som kan hämmas av CX3CL1.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | O55145 |
| Analysintervall | 2,74 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 5 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Celllysater, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 89808 |
| Gensymbol | Cx3cl1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering