Läs mer
Gilson™ Fraktionssamlare
Produktkod. 16626145 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Spänning:
110/220 V
Produktkod. Spänning
16626145 110/220 V
1 options
Produktkod. 16626145 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 171011
Beräknad leverans: 05-01-2027
Den kompakta FC 203B fraktionssamlaren med lägre kapacitet samlar in prover baserat på tid, droppe eller topp, vilket gör den till ett val för en rad LC-applikationer.
  • Uppsamlaren rymmer en mängd olika uppsamlingskärl, inklusive mikroplattor, flaskor och rör och kan användas med alla HPLC-system.
  • Välj mellan topp-, dropp- eller tidsuppsamlingsalternativ med FC 203B Fraction Collector.
  • I toppläge övervakar FC 203B en detektorsignal och identifierar toppar med hjälp av antingen en adaptiv lutningsalgoritm eller en specificerad millivoltströskel.
  • Med upp till tio programmerbara tidsfönster att använda, samla bara in det du vill ha och kassera kolumnens tomrumsvolym, toppar som inte är intressanta och ekvilibreringsvolymer.
  • Flerkolumnsadaptrar finns tillgängliga för att samla upp till 18 separata kanaler och en valfri 3-vägs avledningsventil förhindrar kontaminering av uppsamlade fraktioner.
  • Förenklad användning Den inbyggda, lättanvända knappsatsen gör installation och drift enkel och kan samverka med alla HPLC-system via kontaktsignaler.
  • Eller styr systemet via din PC med TRILUTION™ LC programvara.
Specifikationer
Typ Utan ventil
Beskrivning FC203B
Spänning 110/220 V