Läs mer
Gilson™ Bråksamlare FC204
Produktkod. 16646145 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Typ:
Med högtrycksventil
Med lågtrycksventil
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
16646145 Med lågtrycksventil
16656145 Med högtrycksventil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16646145 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 171041
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
FC 204 fraktionssamlare är en kompakt fraktionsuppsamlare med stor bädd med stor kapacitet som kan hantera provrör, flaskor och upp till åtta mikroplattor med grunda eller djupa brunnar. Fraktioner kan samlas upp per droppe, topp eller tid, och uppsamlaren kan användas med vilket HPLC-system som helst.
  • Kan anpassas till många insamlingsstrategier Samla prover efter topp, droppe eller tid med FC 204 fraktionssamlaren.
  • Lägg till upp till tio programmerbara tidsfönster för att bara samla in det du vill ha, vilket eliminerar tomrumsvolymer, jämviktsvolymer och toppar som inte är intressanta.
  • I toppläge övervakar kollektorn en detektorsignal och identifierar toppar med hjälp av en adaptiv lutningsalgoritm eller en specificerad millivoltströskel.
  • 3-vägs avledningsventilen förhindrar kontaminering av fraktioner. Multikolumnadaptrar möjliggör insamling från upp till 18 separata kanaler.
  • Lätt att använda Med den lättanvända knappsatsen förenklas installation och fristående drift. Uppsamlaren kan också styras via en PC med hjälp av TRILUTION™ LC programvara.
  • Med hjälp av kontaktsignaler kan FC 204 anslutas till vilket HPLC-system som helst.
Specifikationer
Typ Med lågtrycksventil
Spänning 110/220 V