Läs mer
Gilson™ Bråksamlare FC204
Handla allt Gilson Produkter
Typ:
Med högtrycksventil
Med lågtrycksventil
Beskrivning
- Kan anpassas till många insamlingsstrategier Samla prover efter topp, droppe eller tid med FC 204 fraktionssamlaren.
- Lägg till upp till tio programmerbara tidsfönster för att bara samla in det du vill ha, vilket eliminerar tomrumsvolymer, jämviktsvolymer och toppar som inte är intressanta.
- I toppläge övervakar kollektorn en detektorsignal och identifierar toppar med hjälp av en adaptiv lutningsalgoritm eller en specificerad millivoltströskel.
- 3-vägs avledningsventilen förhindrar kontaminering av fraktioner. Multikolumnadaptrar möjliggör insamling från upp till 18 separata kanaler.
- Lätt att använda Med den lättanvända knappsatsen förenklas installation och fristående drift. Uppsamlaren kan också styras via en PC med hjälp av TRILUTION™ LC programvara.
- Med hjälp av kontaktsignaler kan FC 204 anslutas till vilket HPLC-system som helst.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Med lågtrycksventil |
| Spänning | 110/220 V |