Läs mer
Collagenase, Type I from Clostridium histolyticum
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Contains mixture of collagenase, clostripain, trypsin, caseinase and other lytic enzymes
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | ≥125 U/mg |
| Komponenter | Contains mixture of collagenase, clostripain, trypsin, caseinase and other lytic enzymes |
| Innehåll och lagring | Store desiccated at 4°C |
| Källa | Clostridium histolyticum |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | Collagenase |
| Form | Lyophilized |
Säkerhet och hantering
- Collagenase, Type I, from Clostridium histolyticum, Thermo Scientific
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Collagenase
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.