Läs mer
Eppendorf™ Ram för bänkskiva
Produktkod. 10324271 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (applikation):
All Thermal Cycler med 0,2mL blockformat
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10324271 All Thermal Cycler med 0,2mL blockformat Paket med 5
1 options
Produktkod. 10324271 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030124243
I lager
En kontamineringssköld på lockets framkant förhindrar oavsiktlig kontakt med lockets insida under öppning, vilket eliminerar en allvarlig kontamineringsrisk
En kontamineringssköld på lockets framkant förhindrar oavsiktlig kontakt med lockets insida under öppning, vilket eliminerar en allvarlig kontamineringsrisk. Det speciella lockgångjärnet gör att locket kan klicka i ett inställt läge på cirka 90° efter att provröret har öppnats.
  • Kan användas med alla termocykler med 0,2 ml blockformat
  • Kontamineringsskydd på locket
  • Speciellt gångjärn för fast lockläge
  • Hög transparens
  • Certifierad PCR* rena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) All Thermal Cycler med 0,2mL blockformat