Läs mer
Thermo Scientific™ Ramar och tillbehör till Immuno Brytbara moduler, BreakApart ram
BIOPHARMA
Produktkod. 10524641
Change view
Produkttyp:
Ram
Antal per förpackning:
5
50
nr per ärende:
50
60
Plattkompatibilitet:
Immuno Standardmoduler
Nunc C8 Brytbara moduler
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Antal per förpackning nr per ärende Plattkompatibilitet Förpackningsstorlek
10524641 Ram 5 60 Immuno Standardmoduler Paket med 60
10585211 Ram 5 60 Nunc C8 Brytbara moduler Paket med 60
10733316 Ram 50 50 Nunc C8 Brytbara moduler Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10524641 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 465404
I lager
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ Ramar och tillbehör till Immuno Brytbara moduler med Nunc™ C8 Brytbara moduler.
Använda Thermo Scientific™ Ramar och tillbehör till Immuno Brytbara moduler med Nunc™ C8 Brytbara moduler. Dessa ramar inkluderar verktyg för att underlätta borttagning av remsorna.
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Strip Plate
Beskrivning Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
Förpackning 10 Pk., 60 Fall
Färg Vitt
Produkttyp Ram
Material ABS-plast
Well Shape Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
För användning med (applikation) För fastfasimmunoanalyser
nr per ärende 60
Antal per förpackning 5
Plattkompatibilitet Immuno Standardmoduler
Kvantitet 60/Cs.