Läs mer
Thermo Scientific™ Ramar och tillbehör till Immuno Brytbara moduler, BreakApart ram
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Ramar och tillbehör till Immuno Brytbara moduler med Nunc™ C8 Brytbara moduler. Dessa ramar inkluderar verktyg för att underlätta borttagning av remsorna.
Garanti : 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Stripplåt |
| Beskrivning | Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 60 Fall, 5 Pk. |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Ram |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Böjda kanter, platt botten (C-brunn) |
| För användning med (applikation) | För fastfasimmunoanalyser |
| Visa mer |