Läs mer
Thermo Scientific™ Ramar och Kepsar för Immuno Standardmoduler
BIOPHARMA
Produktkod. 10524811
Change view
Färg:
Klart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produkttyp:
Ram
Strip Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10524811 Vitt Icke-steril Ram Paket med 60
10224551 Klart Icke-steril Strip Cap Paket med 180
10684022 Klart Sterila Strip Cap Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10524811 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 460348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 SEK
    1017.09 SEK / Paket med 60
    Save 92.91 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Sätt enkelt in och ta bort remsplattor med solida moduler genom att använda dessa ramar och lock för immunostandardmoduler.
Sätt enkelt in och ta bort remsplåtar med solida moduler genom att använda Thermo Scientific™ Ramar och Kepsar för Immuno Standardmoduler.
  • Polyeten, stapelbar ram är märkt för lockorientering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Ram
För användning med (utrustning) Nunc Moduler
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 60
Antal per förpackning 5
Plattkompatibilitet Immuno Standardmoduler
Kvantitet 60/Cs.