Läs mer
Thermo Scientific™ Ramar och Kepsar för Immuno Standardmoduler
Beskrivning
Sätt enkelt in och ta bort remsplåtar med solida moduler genom att använda Thermo Scientific™ Ramar och Kepsar för Immuno Standardmoduler.
- Polyeten, stapelbar ram är märkt för lockorientering
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Stripplåt |
| Array | 1 x 8 |
| Förpackning | 2 Pk. |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Strip Cap |
| Material | Polyeten |
| Antal Wells | 8 |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 120 |
| Antal per förpackning | 2 |
| Visa mer |