missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
FRAS1 (Fraser syndrome 1) Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18434UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FRAS1 (Fraser syndrome 1) Polyclonal antibody specifically detects FRAS1 (Fraser syndrome 1) in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| FRAS1 (Fraser syndrome 1) | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| DKFZp686I05113, extracellular matrix protein FRAS1, FLJ14927, FLJ22031, Fraser syndrome 1, KIAA1500DKFZp686P08111 | |
| Recognizes region between residues Between Between 3025 and 3075.. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 80144 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering