Läs mer
Novus Biologicals™ Frataxin Overexpression Lysate
Produktkod. 18746493
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18746493 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18746493 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL110871
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Frataxin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2488 and based on accession number NM_144. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens frataxin (FXN), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only