Läs mer
UVP Lampa för bedrägeriupptäckt
Våglängd:
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 4 W |
| Våglängd | 365 nm |
| Höjd (metrisk) | 114 mm |
| Modell | SL-2M |
| Bredd (metrisk) | 165 mm |
| Produkttyp | Lampa för bedrägeriupptäckt |