missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ FRAX 597

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
FRAX 597 is a potent group I PAK inhibitor (IC50 values are 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3, respectively). FRAX 597 exhibits significant inhibition of YES1, RET, CSF1R and TEK at 100 nM, but is inactive against group II PAK isoforms (IC50 >10 μM for PAK4). FRAX 597 inhibits proliferation of pancreatic cancer and schwannoma cells in vitro and exhibits antitumor effects in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FRAX 597 |
| CAS | 1286739-19-2 |
| Synonym | 6-[2-Chloro-4-(5-thiazolyl)phenyl]-8-ethyl-2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-(8H)-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 20mM in DMSO |
| Mål | PAK Inhibitors |
| Molekylformel | C29H28ClN7OS |
| Formel vikt | 558.1 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | Yellow |
| Visa mer |
For Research Use Only.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering