Läs mer
FRAX 597, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[2-Chloro-4-(5-thiazolyl)phenyl]-8-ethyl-2-[(4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl)amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| CAS | 1286739-19-2 |
| Molekylformel | C29H28ClN7OS |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | FRAX 597 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28ClN7OS/c1-3-37-27-20(14-24(28(37)38)23-9-4-19(15-25(23)30)26-17-31-18-39-26)16-32-29(34-27)33-21-5-7-22(8-6-21)36-12-10-35(2)11-13-36/h4-9,14-18H,3,10-13H2,1-2H3,(H,32,33,34) |
| LEDER | CCN1C(=O)C(=CC2=CNC(=Nc3ccc(cc3)N4CCN(C)CC4)N=C12)c5ccc(cc5Cl)c6cncs6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 558.1 |